Stampa…
Analizzatori di umidità, MA100
Fornitore: Sartorius Balances
MA100C000230V1 MA100H000230V1 MA100Q000230V1
611-1100EA 11410 EUR
611-1100 617-1104 611-1609
Analizzatori di umidità, MA100
Analizzatori Analizzatori di Umidità
Il modello MA100 è preciso, flessibile e configurabile dotato di tastierino intuitivo e software per accedere facilmente a tutte le modalità di funzionamento e di immissione dei dati.
  • SPRM- consente di adattare i parametri operativi ai risultati di un metodo di riferimento disponibile e di salvarli come procedura di routine di essiccazione
  • Accesso alla camera per campioni mediante coperchio motorizzato, con unità di riscaldamento incorporata che riduce gli effetti delle interferenze
  • Protezione dei parametri tramite password
  • Peso di calibrazione incorporato