Stampa…
Cent-O-Gram® e Dial-O-Gram®
Fornitore: OHAUS
80000009 80000010
611-5003EA 415 EUR
611-5003 611-5068
Cent-O-Gram® e Dial-O-Gram®
Bilance
Piatto di pesata estraibile in acciaio inossidabile, alloggiamento in pressofusione e barra di pesata in alluminio. Queste bilance offrono elevata precisione ad un prezzo conveniente e sono le preferite dalle scuole e dall'industria.
  • Barra di pesata ad autoallineamento
  • Smorzamento magnetico per la minimizzazione delle oscillazioni per pesature rapide
  • Piatto di pesata con Ø di 89 mm, profondità di 7 mm
  • Rapida regolazione dello zero tramite l'apposita vite nel modello Dial-O-Gram