Stampa…
Stampanti e accessori per bilance
Fornitore: OHAUS
80850000 80850043 21253677 00410024 12101511 80252038 80251993 80252580 80252581 80252584 80251931 80251930 80500552 83021082 83021083 83021085 83021102 21203204 30529322 12120799 30059316 30063920 30064202 30093334 12120761 30628012 30467918 30529323
611-5111EA 70.7 EUR
611-5111 611-0598 611-1525 611-2423 611-4299 611-3887 611-5412 611-2540 611-2541 611-2543 611-2538 611-2537 611-2574 611-2416 611-2417 611-2419 611-2421 611-3748 611-2579 611-2580 611-2572 611-2622 611-2573 611-3751 OHAU12120761 611-5061 OHAU30467918 OHAU30529323
Stampanti e accessori per bilance
Bilance
SF40A, stampante a impatto con funzionalità complete, statistiche, totalizzazione e orologio in tempo reale per completare le modalità operative degli strumenti di pesata OHAUS, interfaccia RS232 e software di configurazione PC. Possibilità di stampare in 13 lingue diverse.
Informazioni per l'ordine: Sono disponibili diversi accessori e parti di ricambio per bilance Ohaus; gli articoli più comunemente utilizzati sono elencati di seguito. Per altri articoli, visitare il sito Web Avantor.