Stampa…
Pad antiodore, Odo-Clave®
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
H131980002 H131980000 H131980001 H131980003
129-4937EA 284 EUR
129-4937 129-4935 129-4936 129-4938
Pad antiodore, Odo-Clave®
Deodoranti
Questi cuscinetti sono impregnati con un deodorante rilasciato termicamente che non si limita semplicemente a mascherare gli odori dell'autoclave ma li neutralizza effettivamente.
  • Protective cover melts in autoclave, allowing deodorant to be heat-activated
  • Easy to handle: simply unwrap and place a pad in each bag prior to autoclaving
  • Available in four pleasant scents
L×L: 32×32 mm
Confezione: da 10 cuscinetti per busta, 10 buste per scatola.