Stampa…
Anemometri, testo 410-1/2
Fornitore: TESTO
0560.4101 0560.4102
620-3307EA 116 EUR
620-3307 620-3308
Anemometri, testo 410-1/2
Anemometri
Maneggevoli, piccoli e di facile utilizzo, questi anemometri misurano temperatura, velocità del flusso d'aria e umidità (solo 620-3308). Consentono inoltre misurazioni dell'indice di raffreddamento.
  • Misurazione al chiuso con paletta da 40 mm
  • Funzione HOLD e valori min/max
  • Display retroilluminato
  • Funzione di spegnimento automatico
W×D×H: 133×46×25 mm
Peso: 110 g
Informazioni per l'ordine: forniti con 2 batterie alcaline, cappuccio protettivo, cinghia da polso e supporto da cintura.