Stampa…
Elettrodi pH Economy, InLab®, serie Easy
Fornitore: Mettler - Toledo
51343010 51343011
662-2818EA 137 EUR
662-2818 662-2819
Elettrodi pH Economy, InLab®, serie Easy
Elettrodi Elettrodi pH
Elettrodi robusti e di costo contenuto, facili da utilizzare.
  • Elettrolita in gel, esente da manutenzione
  • Applicazioni: soluzioni altamente saline, bevande non alcoliche e birra, acquari
  • Conformi alle direttive RoHS ("Restriction of Hazardous Substances", restrizione d’uso delle sostanze tossiche, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) e WEEE ("Waste Electrical and Electronic Equipment", smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
Range di pH: 0 - 14
Range di temperatura: 0...80 °C
Sistema di riferimento: Ag/AgCl