Stampa…
Elettrodi per pH, InLab®, serie Expert
Fornitore: Mettler - Toledo
51340288 51343100 51343101 51343102 51343103 51343104 51343105
662-2738EA 385 EUR
662-2738 662-2839 662-2840 662-2841 662-2842 662-2843 662-2844
Elettrodi per pH, InLab®, serie Expert
Elettrodi Elettrodi pH
Ideale per campioni critici quali sospensioni o campioni di composizione ignota (ad esempio, acque reflue).
  • ARGENTHAL™ reference system with silver-ion trap
  • Solid XEROLYT® polymer electrolyte: No need for a junction (no possibility of contamination)
  • Unbreakable PEEK shaft
  • Conform to RoHS ('Restriction of Hazardous Substances' in electrical and electronic equipment) and WEEE ('Waste Electrical and Electronic Equipment')
Range di pH: 0 to 14
Range di temperatura: 0 to 100 °C
Sonda di temperatura: NTC30 kOhm per InLab® Expert Pro e InLab® Expert NTC30; PT1000 per InLab® Expert DIN e InLab® Expert PT1000
Informazioni per l'ordine: Supplied with test certificate.