Stampa…
Elettrodi speciali pH, InLab®
Fornitore: Mettler - Toledo
59904591 51343061 51343062 51343150 51343153 51343157 51343174 51343176 51343151 30248112 30248120 30248826 30248828 30244733 30253098
662-2893EA 413 EUR
662-2893 662-2835 662-2836 662-2847 662-2848 662-2850 662-2869 662-2870 662-1904 662-2033 662-2034 662-2035 662-2036 662-2164 662-2040
Elettrodi speciali pH, InLab®
Elettrodi Elettrodi pH
Diversi elettrodi pH adatti a diverse applicazioni.
  • Sistema di riferimento ARGENTHAL™: cartuccia riempita con AgCl granulato che fornisce gli ioni di argento per la reazione chimica sul filo conduttore; la trappola per ioni di argento impedisce la fuoriuscita degli ioni Ag+ nella soluzione elettrolitica, per evitare la contaminazione della giunzione in caso di utilizzo di solfuri e proteine
  • SteadyForce™: sistema di riferimento in cui l’elettrolita viene pressurizzato (3 bar) per assicurare lo scarico dell’elettrolita anche in campioni viscosi
  • MultiPin™: pH/temperatura
Informazioni per l'ordine: forniti con certificato di analisi. Altri elettrodi su richiesta.