Stampa…
Elettrodi pH, InLab® Micro / InLab® Nano / InLab® NMR
Fornitore: Mettler - Toledo
59904572 51343160 51343161 51343165 51343164
662-1618EA 622 EUR
662-1618 662-2863 662-2866 662-2864 662-1347
Elettrodi pH, InLab® Micro / InLab® Nano / InLab® NMR
Elettrodi Elettrodi pH
Con connettore S7 o BNC
  • Sistema di riferimento ARGENTHAL™ con trappola agli ioni d'argento (eccetto InLab® Nano / NMR: Ag/AgCl)
  • Elettrolita polimerico XEROLYT® EXTRA: Elevata stabilità del segnale, tempo di risposta molto breve ed elevata resistenza chimica (InLab® Semi-Micro)
  • InLab® Flex-Micro è dotato di uno stelo flessibile sottile (Ø 6 mm): ideale per misurare il pH in provette e altri piccoli contenitori
pH range: 0 - 14 for InLab® Micro/Micro Pro/Semi-Micro-L; 0 - 12 for InLab® Semi-Micro
Material: Glass
Informazioni per l'ordine: SuppliedMore Product Information