Stampa…
Asciugamani ripiegati e a rotoli, Tork
Fornitore: Essity
290016 290076 100297 290067 100288 290068 100278 290163 290179 290190 290059 150299
115-0225EA 114 EUR
115-0225 115-0325 115-3108 115-1398 115-1575 115-1363 115-1574 115-1726 115-1439 115-1634 115-1937 115-1941
Asciugamani ripiegati e a rotoli, Tork
Panni Panni e asciugamani monouso Asciugamani in carta
Asciugamani ripiegati a ZZ e a C e rotoli di asciugamani per dispenser Tork. Sono disponibili diversi gradi.
  • Tork Premium: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni
  • Tork Advanced: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
  • Tork Universal: salviette e panni standard per gli usi più comuni
Rotoli di asciugamani per dispenser H1
- Elevato numero di asciugamani in ciascun rotolo: ricarica meno frequente
- Superassorbenti: l'asciugamano si asciuga in modo veloce e uniforme
Asciugamani ripiegati per dispenser H2
- Sprechi ridotti: solo un asciugamano per volta
- Asciugatura delle mani rapida ed efficace
- Superassorbenti: l'asciugamano si asciuga in modo veloce e uniforme
Asciugamani piegati a ZZ e C per dispenser H3
- Sistema tradizionale per asciugamani con panni corti
- La piegatura a C consente di estrarre più di un asciugamano per volta