Stampa…
Panni di carta, WYPALL* X60
Fornitore: KIMBERLY CLARK
6035 8370 6034 8371 8380
115-2166EA 99.5 EUR
115-2166 115-2104 115-2063 115-1279 115-1988
Panni di carta, WYPALL* X60
Panni Panni e asciugamani monouso Panni in carta per operazioni delicate
Asciugamani uniformemente rinforzati di lunga durata per lavori impegnativi. Possono essere utilizzati in applicazioni da medie a pesanti.
  • Embossed surface traps and holds dirt and liquids
  • No adhesives or binders; wipes leave nothing behind
  • Tough enough for big jobs, yet soft enough for face and hands
  • Rolls can be used with dispensers 115-0045, 115-1533 or 115-2038
Colore: bianco, blu