Stampa…
Rotoli di asciugamani in carta, zetRoll®
Fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
16460B 16463B 16440A 16440B 16450B 16524A 16524B 16461-06 16450A
115-2776EA 76.8 EUR
115-2776 115-2780 115-2791 115-2792 115-2794 115-2795 115-2796 115-2570 115-3172
Rotoli di asciugamani in carta, zetRoll®
Panni Panni e asciugamani monouso Asciugamani in carta
Asciugamani monouso in cellulosa. Singolo, 2 o 3 veli.
  • Elevata resistenza allo strappo e buona capacità assorbente
  • A erogazione centrale per ridurre al minimo gli sprechi
  • Utilizzabile per la pulizia di mani o superfici
Colore: bianco, naturale o verde.