Stampa…
Panni per applicazioni generiche, Multizell®
Fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
10440B 10440A 10333B 10333A
115-2761EA 62.3 EUR
115-2761 115-2762 115-2763 115-2764
Panni per applicazioni generiche, Multizell®
Panni Panni per pulizia riutilizzabili Panni per usi generali
Panni al 100% in materiale riciclato (cellulosa) e non sbiancato. Ideali per asciugare liquidi o rimuovere sporco. Panni estraibili singolarmente, in versione a 3 o 4 veli e in varie misure.
  • Superassorbenti
  • Senza rilascio di fibre