Stampa…
Rotoli di panni per pulizia
Fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
11338-01 11324-01 11160 11165 11490
115-2720EA 91.3 EUR
115-2720 115-2721 115-2722 115-2723 115-2724
Rotoli di panni per pulizia
Panni Panni per pulizia riutilizzabili Panni per usi generali
Multitex® forti, riutilizzabili: Panni in lana di viscosa antistrappo, ideali per la pulizia sia asciutti che bagnati. I panni sono resistenti ai solventi e conformi ai requisiti di sicurezza alimentari. I panni Multitex® possono essere lavati dopo la pulizia e riutilizzati.
Polytex®, uso da bagnati: Panni resistenti ai prodotti chimici completamente in polipropilene. Lavabili e riutilizzabili. Questi panni antistrappo senza rilascio di fibre rappresentano una soluzione pulita ed economica per numerose applicazioni.
Multisoft® Cell: Bianco, 4 veli, morbido, con elevatissima capacità di assorbimento. Per la pulizia e la lucidatura.
Multiclean® Plus: Panni ad alto assorbimento con goffratura a punti. Resistenti ai solventi, senza rilascio di fibre e antistrappo. Ideali per l'uso in applicazioni industriali, ad esempio per la manutenzione della macchina.
White, 4 ply construction, soft and with very high absorptive capacity.