Stampa…
Panni per applicazioni generiche, Polytex®
Fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
10160B 10160A 10171A 10171B
115-2701EA 8.4 EUR
115-2701 115-2702 115-2703 115-2704
Panni per applicazioni generiche, Polytex®
Panni Panni per pulizia riutilizzabili Panni per usi generali
Panni morbidi per superfici sensibili.
  • In PP al 100%, riutilizzabili
  • per pulizia a umido
  • Resistenti ai solventi
  • Antistatici e senza pelucchi per applicazioni universali di laboratorio e aree a contatto con alimenti
  • Elevata resistenza allo strappo e buona capacità assorbente