Stampa…
Tamponi di pulizia camera, ScrubPADS, UltraSOLV®
Fornitore: FOAMTEC
HT4512P-10 HT4560-10 HT4580-10 HT1700-5 HT1701-5 HT1702-50 HT1714-50 HT1732-50 HT4510-10 HT4512PA-10 HT4513PD-10 HT4515P-10 HT4522-10 HT4522A-10 HT4528-10 HT4528-11 HT4528D-10 HT4536D-10 HT4540-10 HT4540D-10 HT4580-11 HT4580A-10
115-0279EA 3 EUR
115-0279 115-0280 115-0422 115-0388 115-0389 115-0390 115-0391 115-0392 115-0395 115-0398 115-0399 115-0400 115-0404 115-0407 115-0408 115-0409 115-0411 115-0413 115-0414 115-0418 115-0423 115-0425
Tamponi di pulizia camera, ScrubPADS, UltraSOLV®
Panni Tamponi e kit per pulizia
I prodotti a base di schiuma di uretano idrofila si combinano per la pulizia di superfici rientrate e subsuperfici microporose. Rimuovono con sicurezza e rapidità l'accumulo sugli strumenti di processo ed eliminano la contaminazione. Utilizzare ScrubPAD al carburo di silicio, all'allumina o al diamante per la disincrostazione iniziale. Ideali per la pulizia aggressiva, i prodotti ScrubPAD possono essere abbinati al tipo specifico di pulizia necessaria.
ScrubPAD al carburo di silicio per la pulizia di superfici dure
- Adatti per superfici di alluminio, acciaio inossidabile e ceramica, adMore Product Information