Stampa…
Panni di carta, ThermaSeal™ 60
Fornitore: Texwipe
TX2069 TX2068B TX2069B TX2064 TX2064B TX4392
115-0466EA 68.4 EUR
115-0466 115-1888 115-1889 115-1887 TEXWTX2064B TEXWTX4392
Panni di carta, ThermaSeal™ 60
Panni Panni per camera bianca Secco
ThermaSeal™ wipes are hot cut polyester wipes for all-purpose cleaning in critical environments. Ideal for cleaning medical devices, displays and products in the semiconductor and microelectronics area.
  • Thermally sealed edges to minimise fibre generation
  • Excellent absorbency, good abrasion resistance
  • Chemically compatible with standard solvents and alcohols
  • Autoclavable
Colore: bianco
Dati accurati al momento della pubblicazione; i risultati dei test più recenti e i metodi di prova sono reperibili sul sito Web dei fornitori.
Confezione: Solvent-More Product Information