Stampa…
VWR® Spec-Wipe® 3, salviette per camere bianche, non tessuto
Fornitore: VWR Collection
115-0031EA 32.8 EUR
115-0031 115-0032
VWR® Spec-Wipe® 3, salviette per camere bianche, non tessuto
Panni Panni per camera bianca Secco
Progettato per la pulizia di banchi a flusso laminare, superfici di camere bianche, articoli in quarzo e apparecchiature di processo generali. Adatto per l'industria elettronica, farmaceutica, biotecnologica, chimica e petrolifera, ambientale e educativa. Non testurizzato.
  • 45% poliestere, 55% cellulosa
  • Le buste richiudibili mantengono l'integrità del prodotto e preservano la pulizia
  • Idroaggrovigliato senza l'uso di prodotti chimici, riduce la contaminazione ionica
Raccomandati per ambienti di Classe100 e clean room ISO Classe 5.
Colore: bianco