Stampa…
Panni di carta per cleanroom, SterileSorb™
Fornitore: CONTEC
C2-1212IR C2-99IR/25
115-1856EA 641 EUR
115-1856 115-0498
Panni di carta per cleanroom, SterileSorb™
Panni Panni per camera bianca Sterili
Tessuto misto di poliestere/cellulosa non tessuto e interlacciato ad acqua. Ideali per la pulizia dei prodotti prima dell'introduzione in clean room.
  • Progettati per le applicazioni non abrasive, ad esempio la pulizia e l'assorbimento delle fuoriuscite di liquidi in clean room
  • Assorbenti, di lunga durata e con un basso livello di estraibili
  • I panni presentano un SAL (Sterility Assurance Level) pari a 10-6
Certificazioni: Linee guida AAMI/ISO 11137 Metodo 1
Attenzione: Dati accurati al momento della pubblicazione; i risultati dei test più recenti eMore Product Information