Stampa…
Panni di carta per cleanroom, UltraSORB®
Fornitore: FOAMTEC
HT4666 HT4644 HT4699
115-0281EA 52.9 EUR
115-0281 115-0426 115-0427
Panni di carta per cleanroom, UltraSORB®
Panni Panni per camera bianca Secco
Realizzato in schiuma di poliuretano idrofila, ha eccellenti caratteristiche ESD ed è statico dissipativo. Adatto per pulire superfici ottiche, nonché aree di riempimento calde e asettiche.
  • I panni sono dotati di un'eccellente resistenza all'acqua, alla trazione nonché all'abrasione
  • Sono morbidi e resistenti ai solventi
  • La contaminazione da parte panni è minima mentre la quantità di particelle e residui rimossi dalle superfici è massima
Per clean room di Classe 1, ISO 3, M1.5.
Densità della schiuma UltraSORB®: 0,048 g/cm³
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Grammatura <=165 g/m²
Assorbenza >=1387 ml/m²
Potere assorbente - velocità <=2 s
Estraibili - con acqua deionizzata <=0,025 g/m²
Estraibili - con alcool isopropilico <=14 g/m²
Formazione di particelle (>=0,5 µm) < 10 000 000/m²
Ioni - cloruro <10 ppm
Ioni - potassio <1 ppm
Ioni - sodio <1 ppm