Stampa…
Panni di carta, ValuSeal® 1500 / LP
Fornitore: BERKSHIRE
VS15000707B10
115-0539EA 0 EUR
115-0539
Panni di carta, ValuSeal® 1500 / LP
Panni Panni per camera bianca Secco
Ideali per la pulizia di utensili e macchine di tipo critico, i panni a bordi sigillati sono stati progettati per l'utilizzo nei dispositivi di produzione sensibili alla contaminazione da particelle (micron), residui non volatili e ioni. Al 100% in tessuto di poliestere a doppia trama a filamento continuo.
  • Conteggi molto bassi di particelle e fibre
  • Resistenti a lacerazione e abrasione per la pulizia difficile
  • Ottima assorbenza
  • Tracciabilità del lotto su ogni confezione
  • Lavati in clean room ISO 4 Classe 10
I panni ValuSeal® LP presentano sigillature sottili agli ultrasuoni, mentre i panni ValuSeal® 1500 sono sigillati con il laser.
Per clean room di Classe 1, ISO 3, M1.5.
Dati accurati al momento della pubblicazione; i risultati dei test più recenti e i metodi di prova sono reperibili sul sito Web dei fornitori.