Stampa…
Panni di carta, Super Polx® 1200
Fornitore: BERKSHIRE
S1200.0909.8 S1200.0909B.8 S1200A0909B.10 S1200.1212.14 S1200A.2309.5 S12001212B1475
115-0538EA 923 EUR
115-0538 115-0355 115-0356 BERKS1200.1212.14 BERKS1200A.2309.5 BERKS12001212B1475
Panni di carta, Super Polx® 1200
Panni Panni per camera bianca Secco
Panni al 100% in tessuto di poliestere progettati per l'utilizzo nella produzione di circuiti integrati, LCD, semiconduttori e altri dispositivi sensibili alla contaminazione da fibre e particelle, residui non volatili e ioni. Lavati e confezionati in clean room ISO 4, Classe 10. La struttura a tessuto 'interlock' a filamento continuo evita lo sfilacciamento o il rilascio di fibre.
  • Tear-resistant for tough cleaning
  • Dry wipes are low in ions, particles and fibres, can absorb up to 3 times own weight
  • Work well with acetone, isopropanol and other solvents
  • Soft edges for sensitive surfaces
  • Autoclavable
I panni Super Polx® 1200A sono una versione più leggera ed economica dei panni Super Polx® 1200.
Per clean room di Classe 10, ISO Classe 4, M2.5.
Colore: bianco
Attenzione: Dati accurati al momento della pubblicazione; i risultati dei test più recenti e i metodi di prova sono reperibili sul sito Web dei fornitori.