Stampa…
Panni di carta, ProWipe® 880
Fornitore: BERKSHIRE
PW880.1212.12 PW880.0810.12 100597
115-0353EA 89 EUR
115-0353 BERKPW880.0810.12 BERK100597
Panni di carta, ProWipe® 880
Panni Panni per camera bianca Secco
Polipropilene non tessuto, per applicazioni in condizioni di bagnato con acidi e altri solventi aggressivi. I panni presentano una struttura in fibre di lunga durata per la pulizia difficile.
  • Struttura resistente grazie a 4 strati legati di morbido polipropilene di alta qualità
  • Conteggi bassi di particelle e fibre
  • Superficie liscia e morbida
  • Molto assorbenti
Raccomandati per ambienti di Classe100 e clean room ISO Classe 5.
Colore: bianco
Attenzione: Dati accurati al momento della pubblicazione; i risultati dei test più recenti e i metodi diMore Product Information