Stampa…
Panni di carta sterili, Gamma Wipe® 67
Fornitore: BERKSHIRE
GW67.ST.60 GW67.ST.25 GW67ST0980
115-0262EA 729 EUR
115-0262 115-0348 BERKGW67ST0980
Panni di carta sterili, Gamma Wipe® 67
Panni Panni per camera bianca Sterili
Per utilizzi generici in ambienti controllati con requisiti di purezza, elevata resistenza e grande potere assorbente. In tessuto non tessuto a basso contenuto di particelle con il 45% di poliestere e il 55% di cellulosa.
  • Il certificato di sterilità è allegato a ogni confezione
  • Sterilizzati ai raggi gamma con SAL (Sterility Assurance Level) di 10-6
Per ambienti controllati della classe 100, ISO 5 oppure M3.
Certificazioni: Conforme alle linee guida ANSI/ISO/AAMI
Confezione: impilati in sacchetti facili da aprire.
Attenzione: Dati accurati al momento della pubblicazione; i risultati dei test più recenti e i metodi di prova sono reperibili sul sito Web dei fornitori.