Stampa…
Panni per cleanroom, AlphaWipe®
Fornitore: Texwipe
TX1004 TX1013 TX1009B TX1009
115-0496EA 173 EUR
115-0496 115-0454 115-1769 115-1949
Panni per cleanroom, AlphaWipe®
Panni Panni per camera bianca Secco
These premium heavy-weight all-purpose wipes are made from 100% continuous filament polyester in a double-knit, no run, interlocked pattern. Soft and non abrasive, they are ideal for critical environments where contamination control is essential.
  • Ultra-low particulate and fibre levels
  • Excellent for sensitive surfaces
  • Superior strength guards against abrasion under rigorous use
Suitable for use in Class 10 to 100000, ISO 4 to 8 cleanrooms.
Colore: bianco.
Attenzione: Dati accurati al momento della pubblicazione; i risultati dei test più recenti e i metodi di prova sono reperibili sul sito Web dei fornitori.