Stampa…
Panni di carta, Absorbond®
Fornitore: Texwipe
TX404 TX409
115-0491EA 132 EUR
115-0491 115-0316
Panni di carta, Absorbond®
Panni Panni per camera bianca Secco
Questi panni in poliestere al 100% sono realizzati con un processo di interlacciamento ad acqua che utilizza getti di acqua per interlacciare meccanicamente le fibre, eliminando la necessità di leganti chimici.
  • La capacità di assorbimento è pari a cinque volte il peso del panno
  • Livelli bassi di residui non volatili, senza tensioattivi
  • Ideali per tutte le applicazioni di pulizia critiche in cui sono essenziali morbidezza e non abrasività
Colore: bianco
Attenzione: Dati accurati al momento della pubblicazione; i risultati dei test più recenti e iMore Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Modello Absorbond®
Environmentally Preferable
Grammatura 42 g/m²
Assorbenza 210 ml/m²
Potere assorbente - velocità 1,4 s
Estraibili - con acqua deionizzata 0,005 g/m²
Estraibili - con alcool isopropilico 0,01 g/m²
Fibre (>100 µm) 23000/m²
Formazione di particelle (0,5 - 5 µm, mediante test ASTM E2090) 16 × 10⁶/m²
Formazione di particelle (5 - 100 µm, mediante test ASTM E2090) 2,4 × 10⁶/m²
Ioni - cloruro 5,0 ppm
Ioni - potassio 2,0 ppm
Ioni - sodio 7,0 ppm