Stampa…
Panni di carta, AlphaSorb® HC
Fornitore: Texwipe
TX2412 TX2418 TX2409
115-0307EA 1450 EUR
115-0307 115-0467 TEXWTX2409
Panni di carta, AlphaSorb® HC
Panni Panni per camera bianca Secco
AlphaSorb® HC è una salvietta lavabile in camera bianca, a 2 veli, in 100% poliestere, realizzata in poliestere a filamento continuo lavorato a maglia con un motivo a doppia maglia interlock.
  • Combina elevata assorbenza con bassi livelli di particelle ed estraibili
  • Consente una pulizia rigorosa con rilascio minimo di fibre
  • Disponibile anche sterile (fare riferimento al sito Web per informazioni sugli ordini)
L'ampia area superficiale è particolarmente adatta per l'utilizzo nei settori farmaceutico e biotecnologico. Autoclavabili.
Adatti per camera bianca di Classe 10, ISO 4.
Colore: bianco
Attenzione: Dati accurati al momento della pubblicazione; i risultati dei test più recenti e i metodi di prova sono reperibili sul sito Web dei fornitori.