Stampa…
Panni di carta, sterili, SterileWipe® HS II
Fornitore: Texwipe
TX3210 TX3210_U
115-0311EA 703 EUR
115-0311 115-2454
Panni di carta, sterili, SterileWipe® HS II
Panni Panni per camera bianca Sterili
SterileWipe™ HS II is a non woven cellulose/polyester-blend wipe offering both durability and absorbency. It is an excellent general purpose sterile wipe in areas where economy and cleanliness are of critical importance. Designed for cleaning and polishing equipment and environmental surfaces during and following production flow.
  • Nessun legante utilizzato nella produzione
  • Il panno assorbente unisce conteggi di particelle e livelli di estraibili bassi a un grado elevato di compatibilità con i solventi
  • Sterilizzato con raggi gamma a un SAL (Sterility Assurance Level) pari a 10⁻⁶
  • Fornito con data di scadenza e certificati di irradiazione e conformità specifici per il lotto
Suitable for use in Class 1000, ISO 5 - 8, M4.5 cleanrooms.
Colore: bianco.
Attenzione: Dati accurati al momento della pubblicazione; i risultati dei test più recenti e i metodi di prova sono reperibili sul sito Web dei fornitori.