Stampa…
Panni per cleanroom, MiracleWipe®
Fornitore: Texwipe
TX4004 TX4009 TX4012
115-0476EA 306 EUR
115-0476 115-0477 115-0478
Panni per cleanroom, MiracleWipe®
Panni Panni per camera bianca Secco
MiracleWipe® è realizzata al 100% in nylon a filamento continuo. La struttura a doppia maglia, la consistenza e il corpo del filamento in nylon conferiscono alle salviette un'eccellente morbidezza e una resistenza superiore.
  • La fibra di nylon ad alta resistenza è ideale per la pulizia non abrasiva delle clean room
  • Morbidi con bassi livelli di particelle ed estraibili
  • Altamente assorbenti con la migliore resistenza all'abrasione in condizioni di utilizzo rigorose o per la pulizia di superfici grezze
Adatti per camera bianca di Classe 100, M 3.5, ISO 5.