Stampa…
Panni, strofinacci KIMTECH Prep*
Fornitore: KIMBERLY CLARK
7643 7622 7644
115-2222EA 348 EUR
115-2222 115-2032 115-1557
Panni, strofinacci KIMTECH Prep*
Panni Panni per pulizia riutilizzabili Panni per usi generali
Panni resistenti e a basso rilascio di fibre per l'uso prolungato in operazioni di pulizia con prodotti chimici e solventi. Ideali per stampa, applicazioni pre e post verniciatura, produzione di vetro e apparecchiature, manutenzione di motori.
  • In PP, riutilizzabili
  • Ideali per la rimozione di oli e grassi
  • Resistenti ad acidi, basi e solventi
  • Roll 115-2222 is compatible with dispensers 115-0045, 115-1533 and 115-2038
Colore: blu