Stampa…
Zavorre ad anello per recipienti
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
F183080500 F183081000 F183082000 F183084000 183086500
214-0004EA 85.5 EUR
214-0004 214-0005 214-0006 214-0007 BELA183086500
Zavorre ad anello per recipienti
Pesi Pesi per matracci
Interno in piombo, con rivestimento in vinile verde. Il design con apertura (a C) li rende ideali per recipienti con collegamenti laterali. Per rendere stabili recipienti in plastica o vetro sugli agitatori o in bagni ad acqua e a olio, termostati, ecc. I pesi offrono una maggiore stabilità e prevengono ribaltamenti accidentali. Il rivestimento evita che i recipienti si graffino e si rovinino.
  • Buona resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Disponibili in diversi formati