Stampa…
Vetrini per osservazione
Fornitore: Kavalier
N634952430790 N634952430860 N634952430910 N634952430950 N634952430010 N634952430080
216-1172EA 2.2 EUR
216-1172 216-1175 216-1176 216-1177 216-1178 216-1180
Vetrini per osservazione
Vetrini orologio
In vetro soda calcico
  • Buone proprietà fisiche e chimiche
  • Da utilizzare in applicazioni che non richiedono elevato stress termico
  • Veloci e facili da pulire
Con bordi arrotondati.
Certificazioni: DIN 12341