Stampa…
Vetrini da orologio
Fornitore: KARTELL
452 454 455 456
216-1134EA 4.3 EUR
216-1134 216-1136 216-1138 216-1140
Vetrini da orologio
Vetrini orologio
PP, trasparente.
  • Ottima resistenza ai prodotti chimici
  • Resistenti a temperature fino a 120 °C
  • Autoclavabili
Base extralarga che garantisce buona stabilita.