Stampa…
Ubbelohde viscometers, uncalibrated
Fornitore: SI Analytics
285400304 285400337 285400312 285400345 285400353 285400361 285400378 285400386
616-3347EA 320 EUR
616-3347 616-3350 616-3348 616-3351 616-3352 616-3353 616-3354 616-3355
Ubbelohde viscometers, uncalibrated
Viscosimetri Viscometri Capillari
Viscosimetri a livello per la determinazione della viscosità relativa dei liquidi a flusso newtoniano.
Tempo di efflusso minimo raccomandato 200 secondi.
Not calibrated to measure relative viscosity.
Certificazioni: DIN 51 562. part 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL). Without calibration certificate.