Stampa…
Flaconi, siero/campione, WHEATON®
Fornitore: DWK Life Sciences
223742 223743 223745 223746 223738 223739 223747 223748 223760 223761 223762 223763 223764 223766 W223712
216-3007EA 793 EUR
216-3007 216-3008 216-3009 216-3010 216-3005 216-3006 216-3011 216-3012 216-3013 216-3014 216-3015 216-3016 216-3017 216-3018 548-1977
Flaconi, siero/campione, WHEATON®
Vial
Flaconi per siero ideali per la conservazione dei campioni a breve e lungo termine, per la liofilizzazione e come contenitori di vaccini/farmaci iniettabili. Questi flaconi stampati presentano un'eccellente resistenza e tolleranza chimica, importanti per le applicazioni di conservazione. I flaconi sono prodotti in vetro borosilicato Wheaton 400, conforme alle specifiche USP Tipo I. I flaconi sono confezionati in moduli suddivisi ad eccezione della misura da 2 mL, senza suddivisioni.
  • Idonei per la maggior parte delle applicazioni di liofilizzazione
  • Vetro