Stampa…
Vials per scintillazione
Fornitore: KARTELL
933 934
216-4308EA 318 EUR
216-4308 216-4309
Vials per scintillazione
Vial
Compatibili con tutti i contatori a scintillazione. Uno speciale tappo a vite garantisce una perfetta tenuta, a prova di fuoriuscite. In HDPE.