Stampa…
Vials con filettatura, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
342805-0020 362800-0005 342800-0005 342800-0020 342805-0005 362805-0005 362800-0020 342800-0015 342800-0045 362805-0020 342810-0005 342810-0020
215-1187EA 202 EUR
215-1187 215-1259 215-1183 215-1184 215-1186 215-1262 215-1261 215-1524 215-1525 215-1629 215-3696 215-3898
Vials con filettatura, Nalgene®
Vial
PPCO, traslucido a basso contenuto di metalli. Vial monouso, ideali per il confezionamento per la spedizione aerea, per la conservazione, il trasporto di reagenti per PCR, articoli di diagnostica e farmaceutici e tante altre applicazioni. Le tolleranze di produzione ne consentono l'uso con tubi per riempimento automatico. Non citotossici e apirogeni.
  • Centrifugabili fino a 13000×g a temperatura ambiente
  • E' disponibile un'ampia gamma di tappi a vite da ordinarsi separatamente (ad es. 215-1630)
  • Disponibili non sterili o sterili, incolore o color ambra