Stampa…
Bottiglie a collo stretto con filettatura, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
342032-0020 322032-0005 322032-0010 322032-0020 342032-0005 342032-0010 342033-0010
215-1499EA 0 EUR
215-1499 215-1486 215-1487 215-1488 215-1497 215-1498 215-1505
Bottiglie a collo stretto con filettatura, Nalgene®
Vial
PETG, trasparente chiaro o colorato marrone. Ideale per sieri diagnostici e biologici, farmacopea veterinaria e oculistica, nonché per numerose altre applicazioni.
  • Fornibili in colore trasparente chiaro o marrone, sterili o non sterili
  • Numerosi diversi tappi a vite  sono fornibili a richiesta
  • Prodotti e confezionati in ambienti di lavoro dotati di filtri HEPA
Closures for vials: HDPE, colorati. Per la chiusura stabile e stagna di bottiglie a collo stretto. Fornibili in versione non sterile o sterile. Le chiusure non sterili sono confezionateMore Product Information