Stampa…
Supporti per provette per criogenia, CryoCane™, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
5015-0001 5015-0002 DS5020-0000
479-3261EA 16 EUR
479-3261 479-3262 479-3270
Supporti per provette per criogenia, CryoCane™, Nalgene®
Cannucce criogeniche
In alluminio. Contrassegnabile con linguette colorate.