Stampa…
VWR®, fiale criogeniche
Fornitore: VWR Collection
479-1238EA 538 EUR
479-1238
VWR®, fiale criogeniche
Vial
Progettato per la conservazione di materiale biologico, cellule umane o animali, a temperature fino a –196 °C (deve essere utilizzato solo nella fase gassosa dell'azoto liquido).
  • Graduazioni e area di marcatura bianca
  • Sterilizzato mediante radiazioni gamma
  • Compatibile con la maggior parte dei sistemi di storage
Le chiusure e i tubi sono realizzati in PP ed entrambi hanno lo stesso coefficiente di espansione, migliorando ulteriormente le qualità di tenuta di queste fiale a varie temperature. Le fiale a fondo tondo possono essere centrifugate fino a 17.000 ×g.
Si prega di notare che 479-1237 ha un tappo a vite in PP e non sono disponibili inserti per tappo per questo modello.
Certificazioni: Apirogeni ed esenti da RNasi, DNasi e acidi nucleici.
Confezione: Confezionato in esclusivi sacchetti da 100 a prova di manomissione, richiudibili e con chiusura di sicurezza.