Stampa…
VWR® ND8, Vials con collo crimp
Fornitore: VWR Collection
548-0035AEA 203 EUR
548-0035A 548-0036A 548-0037A 548-0078A 548-0080A 548-0339A 548-0340A 548-0341A 548-0783A 548-0831A
VWR® ND8, Vials con collo crimp
Vial
Queste vial vengono utilizzate preferibilmente su strumenti dei seguenti produttori: Agilent, Beckman, Carlo Erba, CTC, Fisons, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, VWR®/Hitachi, ecc.
  • Con fondo piatto, tondo o conico
  • In vetro trasparente o ambrato
  • Per quasi tutti gli autocampionatori
Ampia scelta di vial con collo crimp ND8: le vial con collo crimp e le microvial ND8 possono essere chiuse con ghiere in alluminio da 8 mm, tappi in PE da 9 mm o tappi a pressione da 8 mm. Tuttavia, le microvial richiedono spesso un adattatore perMore Product Information