Stampa…
VWR® ND9, fiale a filettatura corta
Fornitore: LA-PHA-PACK GMBH
11090500 11090519 11090520 11190932 11191205
548-3028EA 16.1 EUR
548-3028 548-3029 548-3030 548-3094 LAPH11191205 548-3253
VWR® ND9, fiale a filettatura corta
Vial
Vial standard in vetro o plastica per GC e HPLC, microinserti, chiusure e kit. Può essere utilizzato universalmente su quasi tutti i campionatori automatici, tipo di fiala preferito per Waters e Agilent.
  • L'ampia apertura consente un facile riempimento
  • Le chiusure con diverse tipologie di setti possono essere fornite con tappi di diverso colore; tappo blu disponibile anche con parte superiore chiusa
  • Sono disponibili chiusure pretagliate per aghi HPLC, dove viene tagliato solo il silicone, ma il PTFE rimane intatto (nessuna variazione di concentrazione; nessuna contaminazione dovuta a impurità estratte dal silicone)
  • Il materiale sintetico spesso utilizzato nei setti Agilent in gomma rossa/PTFE è stato aggiunto alla linea di prodotti (si tratta di un materiale più morbido con minore frammentazione rispetto alla gomma naturale/TEF)
Tappo speciale con filettatura corta per applicazioni LC-MS e GC-MS: Chiusura monocomponente, senza sanguinamento, assolutamente inerte, ermetica, perforabile e resistente agli agenti chimici come il PTFE.
The use of HPLC and GC certified vial kits are an important way of reducing sources of error and ensuring that processes are reproducible.
Informazioni per l'ordine: I kit comprendono Vials da 1,5 ml ND9 (11,6×32 mm), tappo in PP blu, rosso o trasparente, foro centrale da 6 mm e setto.