Stampa…
VWR® ND8, fiale con collo a vite
Fornitore: LA-PHA-PACK GMBH
11090382 11090259
548-3019EA 17.5 EUR
548-3019 LAPH11090259
VWR® ND8, fiale con collo a vite
Vial
Queste fiale sono destinate all'uso su strumenti dei seguenti produttori: Beckman, CTC, Gilson, Knauer, Shimadzu, Spark, Varian, VWR®/Hitachi e altri.
  • Fiale standard per GC e HPLC
  • Ideale per l'uso con strumenti VWR®/Hitachi
  • Ampia gamma di microinserti
  • Fiale e sigilli disponibili anche come kit 2 in 1
  • L'apertura piccola richiede microinserti con un diametro di 5 mm
  • Disponibile anche microinserto con fondo piatto
Informazioni per l'ordine: I kit comprendono I kit comprendono: vial in vetro da 1,5 ml con collo a vite, (11,6×32 mm), tappo a vite in PP nero con foro centrale da 5,5 mm e setto.