Stampa…
VWR® ND11, fiale con collo a crimpare
Fornitore: VWR Collection
11090476 11090356 11090477 11090619
548-3004EA 14.5 EUR
548-3004 548-3003 548-3005 548-3092 548-0906 548-2126
VWR® ND11, fiale con collo a crimpare
Vial
Queste fiale sono destinate all'uso su strumenti dei seguenti produttori: Agilent, Carlo Erba, CTC, DANI, Fisons, Gerstel, Jasco, PerkinElmer, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific, Varian, ecc.
  • Fiale standard per GC e HPLC
  • Sono disponibili anche fiale con etichetta con codice a barre e fiale pre-crimpate
  • Fiale da microlitro per la preparazione dei campioni (reazioni, concentrazioni) o in alternativa fiale da microfiale coniche o fiale a collo crimpato con inserti
Le fiale TopSert sono un'alternativa alle fiale in vetro con microinserti fusi oMore Product Information