Stampa…
Tubi in vetro con giunto sferico
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01201305 01201909 01202915 01203520 01204125 01211305 01211909 01212915 01213520 01214125
201-4212EA 9.7 EUR
201-4212 201-4213 201-4214 201-4215 201-0127 201-4222 201-4223 201-4224 201-0128 201-0129
Tubi in vetro con giunto sferico
Adattatori Adattatori con giunti sferici
DURAN®, vetro borosilicato, trasparente.
  • Capacità di tenuta eccellente
  • Esigenze di lubrificazione del giunto minime
  • Ideale per l'uso come raccordo flessibile
Giunti combinati e coni sferici. Spigoli smussati. Ottima resistenza chimica. Elevata termostabilità. Elevata resistenza alle variazioni di temperatura, dilatazione termica minima.
DIN 12244 (201-4215 and 201-0128 in addition to DIN), ISO 641
Certificazioni: DIN 12244 (201-4215 e 201-0128 ad integrazione della norma DIN), ISO 641.