Stampa…
Tubi con filettatura di fissaggio
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01300018 01300025 01300032 01300045 01300014
LENZ01300018EA 3.1 EUR
LENZ01300018 201-1606 201-1607 LENZ01300045 LENZ01300014
Tubi con filettatura di fissaggio
Adattatori Adattatori per provette con filettatura a vite
DURAN®, in vetro borosilicato, trasparente.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza ad alte temperature
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
DIN screw thread GL.