Stampa…
Capillari HPLC
Fornitore: VICI JOUR RESEARCH
JR-T-080-M3 JR-T-082-M3
554-1021EA 77.5 EUR
554-1021 554-1138
Capillari HPLC
Tubazioni Tubi per cromatografia
Tefzel.
I tubi capillari in tefzel sono caratterizzati da una pressione di rottura superiore rispetto al PTFE.
* Pressione di esercizio permanente max. consigliata