Stampa…
Sacchetti per dialisi pronti all'uso, Spectra/Por®
Fornitore: Spectrum Laboratories
132666 132681 132726
734-0668EA 510 EUR
734-0668 734-0674 734-0688
Sacchetti per dialisi pronti all'uso, Spectra/Por®
Tubazioni Tubazioni per dialisi
Cellulosa rigenerata.
I tubi flessibili sono sigillati da una parte e si aprono dall'altra. Sul lato superiore del sacco viene montato un imbuto per facilitare il riempimento.
Fornito nello stato umido in sodio azide allo 0,1%. Lavaggio prima dell'uso.
Lunghezza: 600 mm