Stampa…
Membrana tubolare per dialisi, Spectra/Por® 3
Fornitore: Spectrum Laboratories
132720 132724 132725
734-0684EA 509 EUR
734-0684 734-0686 734-0687
Membrana tubolare per dialisi, Spectra/Por® 3
Tubazioni Tubazioni per dialisi
MWCO 3,5 kD, in cellulosa rigenerata.
  • Trasparente e flessibile
Questa membrana economica è ideale per un'ampia gamma di applicazioni in cui vi è una notevole differenza di dimensioni tra le specie MW in separazione; tra queste, preparazione dei campioni, desalinazione, cambio di tampone, cambio di pH, purificazione delle proteine. La RC di grado standard offre una buona compatibilità chimica ed è utilizzabile con acidi e basi forti diluiti, acidi e basi deboli concentrati, la maggior parte degli alcoli e alcuni solventi organici deboli o diluiti, tra cui DMSO. La RC standard può tollerare valori di pH da 2 a 12 e temperature da +4 a +121 °C. Fornita a secco, conservante: glicerolo.