Stampa…
Membrana tubolare per dialisi, Spectra/Por® 2
Fornitore: Spectrum Laboratories
132676 132678 132680 132682 132684
734-0671EA 573 EUR
734-0671 734-0672 734-0673 734-0675 734-0676
Membrana tubolare per dialisi, Spectra/Por® 2
Tubazioni Tubazioni per dialisi
MWCO 12 - 14 kD, in cellulosa rigenerata.
  • Trasparente e flessibile
Questa membrana economica è ideale per un'ampia gamma di applicazioni in cui vi è una notevole differenza di dimensioni tra le specie MW in separazione; tra queste, preparazione dei campioni, desalinazione, cambio di tampone, cambio di pH, purificazione delle proteine. La RC di grado standard offre una buona compatibilità chimica ed è utilizzabile con acidi e basi forti diluiti, acidi e basi deboli concentrati, la maggior parte degli alcoli e alcuni solventi organici deboli o diluiti,More Product Information